1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16691-5G
APOSOR16691-5GEA 75.4 EUR
APOSOR16691-5G
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₄H₁₀ClN
MW: 107.5800 g/mol
Pto. de fusión: 196…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109576
Núm. CAS: 88887-87-0