1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate

Proveedor: Apollo Scientific

OR16891-1G
APOSOR16891-1GEA 538 EUR
APOSOR16891-1G
1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₆H₁₈BrNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025933
Núm. CAS: 939045-17-7

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR