5-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1721-500MG
APOSOR1721-500MGEA 30.6 EUR
APOSOR1721-500MG
5-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 95%
5-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected
Formula: C₂₀H₂₀BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864770
Núm. CAS: 914349-28-3