3-Bromo-5-nitro-1H-indole, N-BOC protected 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1727-250MG
APOSOR1727-250MGEA 34.8 EUR
APOSOR1727-250MG
3-Bromo-5-nitro-1H-indole, N-BOC protected 98%
3-Bromo-5-nitro-1H-indole, N-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₃BrN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864776
Núm. CAS: 914349-31-8