5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17551-1G
APOSOR17551-1GEA 62.5 EUR
APOSOR17551-1G
5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol 95+%
5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Pto. de fusión: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671515
Núm. CAS: 54127-30-9