Quinoxaline-6-carbaldehyde

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR17708-100MG OR17708-250MG
APOSOR17708-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR17708-100MG APOSOR17708-250MG
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Formula: C9H6N2O
Pto. de fusión: 130…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00805834
Núm. CAS: 130345-50-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR