Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17822-1G
APOSOR17822-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17822-1G
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00157275
Núm. CAS: 20587-30-8