5-Cloro-2-nitrotolueno 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR17862-5G OR17862-25G
APOSOR17862-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17862-5G APOSOR17862-25G
5-Cloro-2-nitrotolueno 98%
5-Cloro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₆ClNO₂
Pto. de fusión: 27 - 30 °C
Número MDL: MFCD00024579
Núm. CAS: 5367-28-2
UN: 3457
ADR: 6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR