2-Amino-4-metilpirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Metilpirimidin-2-ilamina
OR18316-100G
APOSOR18316-100GEA 108 EUR
APOSOR18316-100G
2-Amino-4-metilpirimidina 98%
2-Amino-4-metilpirimidina
Formula: C₅H₇N₃
MW: 109.13 g/mol
Pto. Ebullición: 283
Pto. de fusión: 155…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006101
Núm. CAS: 108-52-1
EINECS: 203-591-5