Ethyl 6-tert-butyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR183476-250MG
APOSOR183476-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR183476-250MG
Ethyl 6-tert-butyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 6-tert-butyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₆H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24843129
Núm. CAS: 228728-32-3