2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18357-250G
APOSOR18357-250GEA 31.9 EUR
APOSOR18357-250G
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol
Formula: C₂H₂N₂S₃
Pto. de fusión: 161…164 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003103
Núm. CAS: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1