Ácido 4-benzoilbenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18378-25G
APOSOR18378-25GEA 150 EUR
APOSOR18378-25G
Ácido 4-benzoilbenzoico
Ácido 4-benzoilbenzoico
Formula: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226.23 g/mol
Pto. Ebullición: 416
Pto. de fusión: 198…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002560
Núm. CAS: 611-95-0
EINECS: 210-286-0