2-Iodoanilina 98+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR1857-100G OR1857-25G
APOSOR1857-100GEA 82.8 EUR
APOSOR1857-100G APOSOR1857-25G
2-Iodoanilina 98+%
2-Iodoanilina
Formula: C₆H₆IN
Pto. de fusión: 53…58 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007680
Núm. CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR