1-Cloro-2,4-dinitrobenceno 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR1867-100G OR1867-2.5KG OR1867-500G
APOSOR1867-100GEA 42.2 EUR
APOSOR1867-100G APOSOR1867-2.5KG APOSOR1867-500G
1-Cloro-2,4-dinitrobenceno 98%
1-Cloro-2,4-dinitrobenceno
Formula: C₆H₃ClN₂O₄
Pto. Ebullición: 315 °C
Pto. de fusión: 50…54 °C
Densidad: 1,498 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007075
Núm. CAS: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR