4-(Butylamino)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR19582-5G
APOSOR19582-5GEA 121 EUR
APOSOR19582-5G
4-(Butylamino)benzoic acid 97%
4-(Butylamino)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Pto. de fusión: 149…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002536
Núm. CAS: 4740-24-3