4-Bromo-o-toluidina

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR21308-100G OR21308-25G OR21308-500G
APOSOR21308-100GEA 42.2 EUR
APOSOR21308-100G APOSOR21308-25G APOSOR21308-500G
4-Bromo-o-toluidina
4-Bromo-o-toluidina
Formula: C₇H₈BrN
Pto. Ebullición: 240 °C
Pto. de fusión: 56…60 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007825
Núm. CAS: 583-75-5
UN: 3335
ADR: 9,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR