Methyl isoquinoline-3-carboxylate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR21830-1G OR21830-5G
APOSOR21830-1GEA 55.1 EUR
APOSOR21830-1G APOSOR21830-5G
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Methyl isoquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.2000 g/mol
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075138
Núm. CAS: 27104-73-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR