1-Bromo-4-hexilbenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR21925-100G OR21925-25G
APOSOR21925-100GEA 313 EUR
APOSOR21925-100G APOSOR21925-25G
1-Bromo-4-hexilbenceno 97%
1-Bromo-4-hexilbenceno
Formula: C₁₂H₁₇Br
Pto. Ebullición: 145 °C/0,75mmHg
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061114
Núm. CAS: 23703-22-2