1-Pentil-4-etinilbenceno 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR21955-100G
APOSOR21955-100GEA 166 EUR
APOSOR21955-100G
1-Pentil-4-etinilbenceno 98%
1-Pentil-4-etinilbenceno
Formula: C₁₃H₁₆
Pto. Ebullición: 172 °C
Densidad: 0,885 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173884
Núm. CAS: 79887-10-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR