4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR22350-1G OR22350-250MG
APOSOR22350-1GEA 279 EUR
APOSOR22350-1G APOSOR22350-250MG
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
Formula: C₁₃H₁₃NO
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00218450
Núm. CAS: 169057-08-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR