1-[4-(1-Adamantyl)phenoxy]-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR22453-1G
APOSOR22453-1GEA 342 EUR
APOSOR22453-1G
1-[4-(1-Adamantyl)phenoxy]-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol hydrochloride
1-[4-(1-Adamantyl)phenoxy]-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol hydrochloride
Formula: C₂₄H₃₅NO₂·ClH
MW: 406,001 g/mol
Pto. de fusión: 249…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00218803
Núm. CAS: 175136-32-0