3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR2247-500MG OR2247-250MG
APOSOR2247-500MGEA 272 EUR
APOSOR2247-500MG APOSOR2247-250MG
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
3-(N-Boc-Methylaminomethyl)azetidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₂₁ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09998721
Núm. CAS: 1170019-97-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR