α-Bromo-o-toluonitrilo 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR2319-100G OR2319-25G OR2319-500G
APOSOR2319-100GEA 40.6 EUR
APOSOR2319-100G APOSOR2319-25G APOSOR2319-500G
α-Bromo-o-toluonitrilo 98%
α-Bromo-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
Pto. Ebullición: 111 °C/1,5mmHg
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001794
Núm. CAS: 22115-41-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR