5-(4-Bromophenyl)oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23230-1G
APOSOR23230-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23230-1G
5-(4-Bromophenyl)oxazole
5-(4-Bromophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆BrNO
Pto. de fusión: 78…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682015
Núm. CAS: 72571-06-3