4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR23299-1G OR23299-10G
APOSOR23299-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23299-1G APOSOR23299-10G
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Pto. de fusión: 153…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209977
Núm. CAS: 10040-98-9

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR