3-Chloro-4-methylthiophene-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24320-100MG
APOSOR24320-100MGEA 46.4 EUR
APOSOR24320-100MG
3-Chloro-4-methylthiophene-2-carbohydrazide
3-Chloro-4-methylthiophene-2-carbohydrazide
Formula: C₆H₇ClN₂OS
MW: 190,651 g/mol
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068136
Núm. CAS: 175137-12-9