O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24583-25G
APOSOR24583-25GEA 121 EUR
APOSOR24583-25G
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 98%
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
Formula: C₄H₁₂ClNO
Pto. de fusión: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043272
Núm. CAS: 39684-28-1
EINECS: 254-590-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III