1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR24598-100G OR24598-25G OR24598-5G
APOSOR24598-100GEA 134 EUR
APOSOR24598-100G APOSOR24598-25G APOSOR24598-5G
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona 97%
1,7-Bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
Formula: C₂₁H₂₀O₆
Pto. de fusión: 170…175 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008365
Núm. CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR