4-(4-Methanesulphonylpiperazin-1-yl)phenylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4-(Methylsulphonyl)piperazin-1-yl)aniline, 4-[4-(Methylsulphonyl)piperazin-1-yl]aniline
OR2492-1G
APOSOR2492-1GEA 126 EUR
APOSOR2492-1G
4-(4-Methanesulphonylpiperazin-1-yl)phenylamine
4-(4-Methanesulphonylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formula: C₁₁H₁₇N₃O₂S
MW: 255,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03848236
Núm. CAS: 442549-42-0