(±)-Acetilsuccinato de dietilo

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR25059-100G OR25059-25G
APOSOR25059-100GEA 0 EUR
APOSOR25059-100G APOSOR25059-25G
(±)-Acetilsuccinato de dietilo
(±)-Acetilsuccinato de dietilo
Formula: C₁₀H₁₆O₅
Pto. Ebullición: 180…183 °C
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009157
Núm. CAS: 1115-30-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR