Methyl 3-amino-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25165-1G
APOSOR25165-1GEA 102 EUR
APOSOR25165-1G
Methyl 3-amino-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₄S₂
MW: 235,281 g/mol
Pto. de fusión: 145…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067932
Núm. CAS: 175201-73-7