Ácido 4-amino-3-metoxifenilborónico, pinacol éster 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR2652-1G OR2652-5G
APOSOR2652-1GEA 71.2 EUR
APOSOR2652-1G APOSOR2652-5G
Ácido 4-amino-3-metoxifenilborónico, pinacol éster 98%
Ácido 4-amino-3-metoxifenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₂₀BNO₃
Pto. de fusión: 113…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795657
Núm. CAS: 461699-81-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR