3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR26857-25G OR26857-5G
APOSOR26857-25GEA 24.8 EUR
APOSOR26857-25G APOSOR26857-5G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Pto. de fusión: 123…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00221716
Núm. CAS: 4198-90-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR