4'-Bromo-2-chloroacetanilide

Proveedor: Apollo Scientific

OR26967-10G OR26967-5G
APOSOR26967-10GEA 186 EUR
APOSOR26967-10G APOSOR26967-5G
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Formula: C₈H₇BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018903
Núm. CAS: 2564-02-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR