5,6-Dicloronicotinato de metilo 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Methyl 5,6-dichloronicotinate

OR27409-25G
APOSOR27409-25GEA 120 EUR
APOSOR27409-25G
5,6-Dicloronicotinato de metilo 97%
5,6-Dicloronicotinato de metilo
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206.03 g/mol
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00125367
Núm. CAS: 56055-54-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR