3-Aminopropino clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Prop-2-inilamina clorhidrato
OR27447-25G
APOSOR27447-25GEA 220 EUR
APOSOR27447-25G
3-Aminopropino clorhidrato
3-Aminopropino clorhidrato
Formula: C₃H₆ClN
MW: 91.54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012907
Núm. CAS: 15430-52-1