Diethyl 2-heptylmalonate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR27453-1G OR27453-100MG OR27453-250MG OR27453-500MG OR27453-2.5G OR27453-5G
APOSOR27453-1GEA 406 EUR
APOSOR27453-1G APOSOR27453-100MG APOSOR27453-250MG APOSOR27453-500MG APOSOR27453-2.5G APOSOR27453-5G
Diethyl 2-heptylmalonate
Diethyl 2-heptylmalonate
Formula: C₁₄H₂₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027827
Núm. CAS: 607-83-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR