Ácido 6-nitro-m-anísico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR27574-100G OR27574-25G
APOSOR27574-100GEA 46.4 EUR
APOSOR27574-100G APOSOR27574-25G
Ácido 6-nitro-m-anísico
Ácido 6-nitro-m-anísico
Formula: C₈H₇NO₅
Pto. de fusión: 125…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151836
Núm. CAS: 1882-69-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR