Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR2858-100G OR2858-500G OR2858-1KG
APOSOR2858-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2858-100G APOSOR2858-500G APOSOR2858-1KG
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Formula: C₁₀H₈O₆S₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004092
Núm. CAS: 1655-45-4
EINECS: 216-735-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR