1,1,3,3-Tetrametilguanidina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28879-100ML OR28879-500ML
APOSOR28879-100MLEA 36.4 EUR
APOSOR28879-100ML APOSOR28879-500ML
1,1,3,3-Tetrametilguanidina 99%
1,1,3,3-Tetrametilguanidina
Formula: C₅H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 162…163 °C
Densidad: 0,916 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008323
Núm. CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II