Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR28919-100G OR28919-25G OR28919-5G
APOSOR28919-100GEA 125 EUR
APOSOR28919-100G APOSOR28919-25G APOSOR28919-5G
Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo
Cloruro de 4-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Pto. Ebullición: 143…144 °C/1,5mmHg
Pto. de fusión: 75…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007445
Núm. CAS: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR