5-(4-Methylphenyl)-1,3-oxazole 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR29030-1G
APOSOR29030-1GEA 145 EUR
APOSOR29030-1G
5-(4-Methylphenyl)-1,3-oxazole 97%
5-(4-Methylphenyl)-1,3-oxazole
Formula: C₁₀H₉NO
Pto. de fusión: 65…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085134
Núm. CAS: 143659-19-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR