4H,6H-Pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine-4,6-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,6-Dioxo-4H,6H-pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine, 4H,6H-Benzo[e]pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazepine-4,6-dione
OR29335-20MG
APOSOR29335-20MGEA 29 EUR
APOSOR29335-20MG
4H,6H-Pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine-4,6-dione
4H,6H-Pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine-4,6-dione
Formula: C₁₂H₇NO₃
MW: 213,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662464
Núm. CAS: 259269-45-9