2-Cloro-6-metil-3-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2994-1G
APOSOR2994-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2994-1G
2-Cloro-6-metil-3-nitropiridina
2-Cloro-6-metil-3-nitropiridina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03085820
Núm. CAS: 56057-19-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II