N-Ethylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR300180-250MG
APOSOR300180-250MGEA 580 EUR
APOSOR300180-250MG
N-Ethylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
N-Ethylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formula: C₇H₁₃N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31536718
Núm. CAS: 2187435-35-2