3-Metoxibenzamidoxima

Proveedor: Apollo Scientific

OR300766-1G OR300766-250MG OR300766-5G
APOSOR300766-1GEA 157 EUR
APOSOR300766-1G APOSOR300766-250MG APOSOR300766-5G
3-Metoxibenzamidoxima
3-Metoxibenzamidoxima
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07161438
Núm. CAS: 73647-50-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR