2-(4-Bromofenil)etanol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Alcohol 4-bromofenetilico

OR30084-25G OR30084-5G OR30084-100G
APOSOR30084-25GEA 79.9 EUR
APOSOR30084-25G APOSOR30084-5G APOSOR30084-100G
2-(4-Bromofenil)etanol
2-(4-Bromofenil)etanol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Pto. Ebullición: 138 °C/9mmHg
Densidad: 1.436 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002897
Núm. CAS: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR