3-Aminobenzoato de metilo

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR30089-100G OR30089-25G OR30089-500G
APOSOR30089-100GEA 227 EUR
APOSOR30089-100G APOSOR30089-25G APOSOR30089-500G
3-Aminobenzoato de metilo
3-Aminobenzoato de metilo
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 170 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 49…55 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017102
Núm. CAS: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR