7-Chloroimidazo[4,5-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Chloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR301113-1G
APOSOR301113-1GEA 104 EUR
APOSOR301113-1G
7-Chloroimidazo[4,5-b]pyridine
7-Chloroimidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153.5691 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15143399
Núm. CAS: 6980-11-6