2,4,5-Tribromotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30148-25G
APOSOR30148-25GEA 198 EUR
APOSOR30148-25G
2,4,5-Tribromotolueno
2,4,5-Tribromotolueno
Formula: C₇H₅Br₃
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052984
Núm. CAS: 3278-88-4